Merck
229865
Sigma-Aldrich
Selen
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Se powder, Selenium metal powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141910
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
gray
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
1.2 μΩ-cm, 0°C
Partikelgröße
−100 mesh
bp
684.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (lit.)
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Selenpulver ist eine feine, pulverförmige Substanz, die aus kleinen Teilchen des Elements Selen besteht und oft durch die Reduktion von Selenoxid hergestellt wird. Selenpulver ist grau oder silbern und kann metallisch glänzen. Dieses Produkt wird durch ein 100-Mesh-Sieb gegeben, was auf kleine Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 150 Mikrometern oder kleiner hindeutet. Zusätzlich weist dieses Produkt eine hohe Reinheit und nur sehr geringe Konzentrationen von Verunreinigungen auf, wodurch es sich für Forschungsanwendungen, chemische Prüfung und Herstellung von Elektronikkomponenten eignet.
Anwendung
Selenium wurde verwendet als Komponente von Dulbeccos Modifikation des Eagle Mediums (DMEM) in Zellkulturen der hepatozytären Zelllinie von alpha-Mausleber (AML)-12. Se wurde auch in der wasserbasierten Synthese von mit Glutathion überzogenen Cadmiumselenid-Quantenpunkten (GSH-CdSe QDs) verwendet. 3Se wird in der Synthese von CdSe verwendet, das anschließend für die Modulation der Fotoreaktion von Quantenpunkt-Solarzellen durch Variation der Größe und Form von Halbleiternanostrukturen zum Einsatz kommt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unser zu 99,99 % reines Selenpulver mit einer Partikelgröße von weniger als 150 Mikrometern eignet sich für Elektronik, chemische Prüfung und Forschung, wo Reinheit besonders wichtig ist.
✔ Gleichbleibende Qualität
✔ Ultrahohe Reinheit
✔ Nach Bedarf erhältlich: Bulk- oder Pilotmaßstab
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
István Robel et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2385-2393 (2006-02-16)
By using bifunctional surface modifiers (SH-R-COOH), CdSe quantum dots (QDs) have been assembled onto mesoscopic TiO(2) films. Upon visible light excitation, CdSe QDs inject electrons into TiO(2) nanocrystallites. Femtosecond transient absorption as well as emission quenching experiments confirm the injection
Claire M Weekley et al.
Nutrients, 5(5), 1734-1756 (2013-05-24)
Determining the speciation of selenium in vivo is crucial to understanding the biological activity of this essential element, which is a popular dietary supplement due to its anti-cancer properties. Hyphenated techniques that combine separation and detection methods are traditionally and
Daniel D Karp et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(33), 4179-4187 (2013-09-05)
Selenium has been reported to have chemopreventive benefits in lung cancer. We conducted a double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the incidence of second primary tumors (SPTs) in patients with resected non-small-cell lung cancer (NSCLC) receiving selenium supplementation. Patients with completely
Waleed Alhazzani et al.
Critical care medicine, 41(6), 1555-1564 (2013-04-17)
Patients with sepsis syndrome commonly have low serum selenium levels. Several randomized controlled trials have examined the efficacy of selenium supplementation on mortality in patients with sepsis. To determine the efficacy and safety of high-dose selenium supplementation compared to placebo
Songtao Li et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(1), 22-33 (2013-09-24)
Saturated fatty acids (SFAs) induce hepatocyte cell death, wherein oxidative stress is mechanistically involved. Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2) is a master transcriptional regulator of cellular antioxidant defense enzymes. Therefore, Nrf2 activation is regarded as an effective strategy against
Artikel
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.