Merck
455326
Sigma-Aldrich
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 39.70
CHF 39.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 39.70
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 39.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco Schaudt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1225-1228 (2009-12-18)
The synthesis and SAR of two series of bradykinin B(1) receptor antagonists is described. The benzamide moiety proved to be a suitable replacement for the aryl ester functionality of biaryl based antagonists. In addition, it was found that semicarbazides can