M50834
1-Methylimidazol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
N-Methylimidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
977 °F
Expl.-Gr.
15.7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter