Fortfahren mit
09658
Chlor-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium-hexafluorophosphat
≥98.0% (T)
Chloro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Synonym(e):
TCFH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12ClF6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.58
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7896715
Assay:
≥98.0% (T)
CHF 137.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
99-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(Cl)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
CUKNPSDEURGZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate can be used as a reactant for the synthesis of:
  • Onium salts for use in peptide coupling.
  • Benzotriazole based uranium reagent, a safer replacement for coupling reagents.
It can also be used as a reagent for the synthesis of:
  • Cancer cell cytotoxins.
  • Bioconjugation reagents.
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis and starting material for preparing other coupling reagents
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
520330491527704628
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
-
assay
96%
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
99-112 °C
mp
104-109 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
mp
171-177 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Cambridge, MA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performed flawlessly!
    Reaction is faster than the time it takes to run the TLC
    Helpful?