199885
4(5)-Methylimidazol
98%
Synonym(e):
1H-4-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
263 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (50 mg/mL)
SMILES String
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges