Wichtige Dokumente
443999
Trimethylborat
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
Borsäure-trimethylester, Methylborat
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.59 (vs air)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
redistillation
Brechungsindex
n20/D 1.346 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChIKey
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- A reagent in the preparation of various trialkylamine−boranes from corresponding trialkylamines using lithium hydride/aluminum chloride catalyst.[1]
- A source of boron in the synthesis of boron nitride (BN) nanotubes by thermal-heating chemical vapor deposition (TH-CVD) method.[2]
- An electrolytic additive for electrochemical applications.[3]
- A reagent along with lithium di-tert-butyl(2,2,6,6-tetramethylpiperidino)zincate (TMP-zincate) for the synthesis of 1-tert-butyl-3,4-dihydroisoquinoline from isoquinoline via ortho metalation reaction.[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - (own results)
Flammpunkt (°C)
-11 °C - (own results)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?