Merck
202878
Sigma-Aldrich
Borsäure
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
orthoboric acid
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 49.2 g/L at 20 °C
Dichte
1.49 g/cm3 at 23 °C
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Borsäure ist eine schwache einwertige Säure, die OH--Ionen aufnimmt; daher ist sie eine Lewis-Säure. In Borsäure liegt B in sp2-Hybridisierung vor und bildet eine planare Dreieckstruktur. Das Hauptoxid von Bor, B2O3, wird mittels Dehydrierung von Borsäure bei Rotglut als glasartiger Feststoff erhalten.
Anwendung
Borsäure kann in großem Maßstab in der Glasindustrie als flammhemmendes Mittel in Pufferlösungen verwendet werden.
Borsäure findet in mehreren Bereichen Anwendung, z. B.
  • In Glasfasern, um ihre Widerstandsfähigkeit und Farbe zu verbessern
  • In Glaskeramikwaren
  • Als Kondensationsmittel, chemisches Zwischenprodukt und Vorstufe für die Präparation von Boraten und anderen borbasierten Verbindungen
  • Als Wasserkühlmittel in Kernreaktoren
  • In Elektrolytkondensatoren und Kondensatoren 1
Verpackung
In Polyflaschen
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Sunita A Ramesh et al.
Nature communications, 6, 7879-7879 (2015-07-30)
The non-protein amino acid, gamma-aminobutyric acid (GABA) rapidly accumulates in plant tissues in response to biotic and abiotic stress, and regulates plant growth. Until now it was not known whether GABA exerts its effects in plants through the regulation of
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.