Merck
323136
Sigma-Aldrich
Trimethylboroxin
99%
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride, Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9B3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.53
Beilstein:
1757008
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cb1ob(C)ob(C)o1
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
InChIKey
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Trimethylboroxin (TMB) ist ein zyklisches Anhydrid der Methylboronsäure. Es kann verwendet werden:
  • Als Derivatisierungsmittel für die gaschromatographische/massenspektrometrische Analyse.
  • Bei der Herstellung von Methylaluminoxan (MAO), das bei der Polymerisation von Olefinen verwendet wird.
  • Als Elektrolytzusatz zur Verbesserung der Grenzflächenstabilität von Elektrode/Elektrolyt.
  • Bei der Methylierung von Arylhalogeniden durch die palladiumkatalysierte Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion.
  • Bei der Herstellung von CBS-Katalysatoren (CBS: Corey, Bakshi und Shibata) für asymmetrische Reduktionen von Ketonen zu Alkoholen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced high voltage performances of layered lithium nickel cobalt manganese oxide cathode by using trimethylboroxine as electrolyte additive
Yu Q, et al.
Electrochimica Acta, 176(14), 919-925 (2015)
Polymer, 37, 4629-4629 (1996)
Reactivity of metallocene catalysts for olefin polymerization: influence of activator nature and structure
Pedeutour JN
Macromolecular Rapid Communications, 22(14), 1095-1123 (2001)
Practical methylation of aryl halides by Suzuki-Miyaura coupling.
Gray M, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6237-6240 (2000)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 2115-2118 (2003)