Merck
420204
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in diethyl ether
Größe auswählen
100 ML
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 139.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-27.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1