Merck
298980
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesiumbromid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
2-Methylphenylmagnesium bromide, 2-Tolylmagnesium bromide, o-Methylphenylmagnesium bromide, Bromo(2-methylphenyl)magnesium, Bromo-o-tolylmagnesium
Größe auswählen
100 ML
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 154.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
DVXDIGKNJYSMFM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
o-Tolylmagnesium bromide solution can be used to prepare:
  • An iridium(I) mesityl complex named Ir(o-tolyl)(CO)(dppe).[1]
  • 4-(2-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid, a key intermediate for the synthesis of M1 muscarinic selective agonist AC-42 derivatives.[2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chihiro Tsukano et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 65(12), 1167-1174 (2017-12-05)
Tetrahydrobiphenylene consists of cyclobutene fused with benzene and cyclohexene rings. In this paper, a direct method for synthesizing tetrahydrobiphenylenes based on a palladium (Pd)(0)-catalyzed C(sp
Fluorescent derivatives of AC-42 to probe bitopic orthosteric/allosteric binding mechanisms on muscarinic M1 receptors
Daval SB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2125-2143 (2012)
Synthesis and Reactivity of the Iridium (I) Mesityl Complex Ir (CO)(mes)(dppe). Oxidative Addition and Ligand Activation Reactions
Cleary BP and Eisenberg R
Journal of the American Chemical Society, 117(12), 3510-3521 (1995)