Merck
277282
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
Größe auswählen
100 ML
CHF 342.00
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 342.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C(CH3)2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)