Merck
550213
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Neopentylmagnesiumchlorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 1’180.00
CHF 1’180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 1’180.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 1’180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.771 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)