Wichtige Dokumente
379794
Natriumtetrachloraurat(III) Hydrat
99.998% trace metals basis
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
NaAuCl4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.77 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
InChIKey
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
A water/alcohol soluble Au(I) complex formed from NaAuCl4 has potential for application in chemotherapeutics.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge