298174
Natriumtetrachloroaurat(III) Dihydrat
99%
Synonym(e):
Natriumgoldchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gold
SMILES String
O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
InChIKey
OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Synthese von 1,5-Benzodiazepin- und Chinoxalin-Derivaten, die wichtige Heterozyklen in Pharmazeutika darstellen.
- Effiziente Entschützung von tert-Butyl(dimethyl)silyl(TBS)-Schutzgruppen durch ein einfaches und mildes Verfahren.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.