Merck
254169
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid Hydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Chlorogoldsäure, Goldchlorid, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat, Tetrachlorogoldsäure
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.79 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.995% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~3
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gold
Methode(n)
ELISA: suitable
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES String
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChIKey
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Gold(III)-chloridhydrat (HAuCl4) kann als Vorläufer für die Synthese von Gold-Nanopartikelnund als Dotierstoff vom p-Typ für die meisten konjugierten organischen Moleküle eingesetzt werden. DieDotierung führt zur Erweiterung des Kristallgitters und verbessert die Leitfähigkeitdurch die Bildung einer großen Anzahl vonLadungsträgern.
Anwendung
Gold(III)-chloridhydrat kann zum Herstellen von einem TiO2-gestützten Au-basierten Photokatalysator durch Abscheidung-Ausfällung mit Harnstoff eingesetzt werden. Diese Katalysatoren weisen eine größere Menge und Produktionsleistung von Wasserstoff durch Wasserspaltung auf.
Konjugierte Polythiophenfilme können durch Lösungsdotierung mit HAuCl4 als Dotierstoff hergestellt werden. Diese stark leitenden Polymerfilme können im Bereich der Dampfsensorik und organischen Elektronik eingesetzt werden.
HAuCl4 kann mit verschiedenen Reduktionsmitteln wie NaBH4, Glucose und Poly(propylenimin)dendrimer reduziert werden, um Gold-Nanopartikel herzustellen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bo Chuan Huang et al.
Scientific reports, 9(1), 7589-7589 (2019-05-22)
Shewanella oneidensis MR-1, a bioelectricity generating bacterium, is broadly used in bioremediation, microbial fuel cell and dissimilatory reduction and recovery of precious metals. Herein, we report for the first time that photo induction as a trigger to stimulate gold nanoparticles
Fink, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 922-922 (1998)
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
Arvind Pandey et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-03)
It has been suggested that particle size plays an important role in determining the genotoxicity of gold nanoparticles (GNPs). The purpose of this study was to compare the potential radio-sensitization effects of two different sized GNPs (3.9 and 37.4 nm)
The crystal structure of gold(III) chloride.
Clark ES, et al.
Acta Crystallographica, 11, 284-288 (1958)
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.