W302600
Natriumcitrat-Dihydrat
≥99%, FG
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable