Merck
484385
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid -Lösung
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
Synonym(e):
Auric chloride, Gold trichloride
Größe auswählen
10 G
CHF 508.00
50 G
CHF 2’010.00
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 508.00
50 G
CHF 2’010.00
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
liquid
Zusammensetzung
Au, 17 wt. %
Konzentration
30 wt. % in dilute HCl
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
1.637 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChIKey
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Tetrachlorogoldsäure-Lösung, auch alsChlorogoldsäure oder Hydrogentetrachloroaurat(III) bezeichnet, ist ein Ausgangsstoff für die Synthese vonGoldkomplexen und stabilen Gold-Nanopartikeln. Sie findet auch im Bereichder Katalyse Anwendung.[1][2]
Anwendung
Tetrachlorogoldsäure-Lösung kann zu folgenden Zwecken verwendet werden:
  • Als Ausgangsmaterial für die Herstellung Thiolat-stabilisierter Gold-Nanopartikel[1]
  • Als effizienter Katalysator in Ein-Topf-Reaktionen zur oxidativen Funktionalisierung von Alkanen und Alkoholen[2]
  • Als Katalysator in Diastereomer-selektiven Alkylierungsreaktionen mit chiralen Essigsäurebenzylestern[3]
Eignet sich als Ausgangsstofffür die Synthese von Gold-Nanostäbchen mittels heterogener Nukleation (Seeded-Growth-Methode),die zur Bildgebung von Krebszellen und in der Photothermaltherapie Anwendung finden.[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation and Growth Mechanism of Gold Nanorods (NRs) Using Seed-Mediated Growth Method
Babak Nikoobakht, et al.
Chemistry of Materials, 15, 1957-1962 (2003)
Nanoparticle Targeting at Cells.
de la Fuente JM, et al.
Langmuir, 22, 3286-3293 (2006)
Commercial gold(I) and gold(III) compounds supported on carbon materials as greener catalysts for the oxidation of alkanes and alcohols
Sonia A. C. Carabineiro, et al.
ChemCatChem, 10, 1804-1813 (2018)
The Golden Pathway to Thiolate-Stabilized Nanoparticles: Following the Formation of Gold(I) Thiolate from Gold(III) Chloride
Brian M. Barngrover and Christine M. Aikens
Journal of the American Chemical Society, 134, 12590-12595 (2022)
Electronics and Self-Assembly with Single Molecules.
Moth-Poulsen K, et al.
Material Matters, 4(3), 80-80 (2009)
Artikel
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf