1613859
USP
Natriumcitrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium citrate
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable