361143
Tributylphosphit
90%, technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
118-125 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOP(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?