Wichtige Dokumente
247049
Tributylphosphin
mixture of isomers, 97%
Synonym(e):
TBP
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
392 °F
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
Verunreinigungen
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
242.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
117 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.