Merck
331937
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-nitrat Hexahydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Salpetersäure, Lanthan(III)-Salz, Hexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
La(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C
SMILES String
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChIKey
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lanthan(III)-nitrathexahydrat ist ein Übergangsmetallkatalysator, der verbreitet in vielen organischen Umwandlungen zum Einsatz kommt. Er kann aus Lanthan(III)-oxid durch die Behandlung mit N2O4 oder Salpetersäure hergestellt werden. Aufgrund des Vorliegens von koordinativen NO3−-Einheiten ist er leicht zu handhaben und stabil. Er finden auch im Bereich der Nanomaterialsynthese Anwendung.
Anwendung
Lanthan(III)-nitrathexahydrat kann als Ausgangsmaterial für Folgendes verwendet werden:
  • Elektrochemische Synthese einer LaMnO3-Dünnfilmbeschichtung von Edelstahl-Substraten.
  • Im solvothermischen Prozess zur Bildung von dotiertem Lanthanoxysulfid, La2O2S, um mögliche Anwendungen dieses Materials in Leuchtstoffen, Fluoreszenzbildröhren oder Wärmetransfermessungen voranzutreiben.
  • Chemoselektive katalytische Entschützung von Acetoniden.
  • Herstellung eines hochaktiven und nahezu neutralen Lanthan(III)-nitratalkoxid-Katalysators.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Stabilität
  • Geringe Toxizität
  • Milde Reaktionsbedingungen
  • Chemoselektivität
  • Günstig
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen-Feng Zhao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(33), 10091-10096 (2012-08-02)
The reaction between polyoxometalate (POM) [TBA](12)[WZn{Zn(H(2)O)}(2)(ZnW(9)O(34))(2)] (TBA = tetrabutyl ammonium) and lanthanide (Ln) nitrate (Ln = La, Eu and Tb) in a mixed solvent of CH(3)CN and DMF yielded three noncentrosymmetric diamondoid Ln-POM solid materials, {[Ln(2)(DMF)(8)(H(2)O)(6)][ZnW(12)O(40)]}·4DMF (Ln-POM; Ln = La
L P Lopatina et al.
Biofizika, 50(6), 1120-1124 (2005-12-20)
The influence of lanthanoids on exocytosis was investigated. It was shown that gadolinium increases the spontaneous release of the glutamate nonmetabolizing analogue [3H]D-aspartate. It was established using the fluorescent dye acridine orange that gadolinium and lanthanum induce exocytosis. The effect
Emanuela Mazzon et al.
Shock (Augusta, Ga.), 25(5), 515-521 (2006-05-09)
Small intestine permeability is frequently altered in inflammatory bowel diseases and may be caused by the translocation of intestinal toxins through leaky small intestine tight junctions (TJs) and adherence. Thus, the aim of the present study was to examine the
Hartwig Wolburg et al.
Histochemistry and cell biology, 130(1), 127-140 (2008-03-15)
The olfactory ensheathing (glial) cells (OECs) have been identified to be useful candidate cells to support regeneration after being transplanted into injured fiber tracts of the central nervous system. We investigated by means of immunocytochemistry and freeze-fracturing the morphology and
Xue-Qin Song et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(3), 701-704 (2007-04-10)
Solid complexes of lanthanide nitrate with 1,4-di(N,N-di-n-butyl-acetamido)-quinoxaline-2,3-dione (L), [Ln(N03)3L.H2O] (Ln=La, Nd, Eu, Gd, Tb, Er), have been prepared and characterized by elemental analysis, IR, UV-vis spectra and conductivity measurements. The fluorescence property of the europium complex in solid state and
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.