Wichtige Dokumente
380679
Zirconium(IV)-Oxynitrat Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zirconylnitrat Hydrat
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~1
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChIKey
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?