Merck
237957
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-nitrat Hexahydrat
99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Yttrium hexahydrate trinitrate
About This Item
Lineare Formel:
Y(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.8% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
Qualitätsniveau
Assay
99.8% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dichte
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Yttrium(III)-nitrat-Hexahydrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der häufig als Vorstufe zur Synthese von Yttrium-basierten Komplexen und Nanomaterialien verwendet wird.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Yttrium(III)-nitrat-Hexahydrat:
  • Als Vorstufe zur Synthese von Yttriumoxid Nanopartikel mittels Kopräzipitation.
  • Zur Präparation von elektroaktiven dünnen Poly(vinylidenfluorid) (PVDF)-Folien. Die Zugabe von Yttrium(III)- nitrat-Hexahydrat verbessert die Dielektrizitätskonstante und die Nukleation der elektroaktiven β-Phase in PVDF- Folien.
  • Als Dotierstoff zur Herstellung von Ceroxid-Hohlkugel hierarchischen Strukturen mit erhöhter photokatalytischer Aktivität.
  • Als umweltfreundlicher Katalysator für die schnelle Synthese von Supramolekülen wie Calix[4]Resorcinarenen.
Sonstige Hinweise
Hydratisierung kann geringfügig variieren
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rushikesh Fopase et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 116, 111163-111163 (2020-08-19)
Exclusive magnetocaloric properties of orthoferrites offer advantages for their application in the magnetic hyperthermia as well as imaging applications. In the present study, the effect of yttrium concentration on the magnetic characteristics of the iron oxide based nanomaterials was analyzed
Synthesis and photocatalytic performance of yttrium-doped CeO2 with a hollow sphere structure
Bin Xu, et al.
Catalysis Today, 281, 135-143 (2017)
Wang, X., et al.
Nanjing Ligong Daxue Xuebao, 75, 636-636 (2003)
The role of cerium (iii)/yttrium (iii) nitrate hexahydrate salts on electroactive beta phase nucleation and dielectric properties of poly (vinylidene fluoride) thin films
Pradip Thakur, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 28487-28496 (2015)
Synthesis, optical and electrochemical properties of Y2O3 nanoparticles prepared by co-precipitation method
Thulasingam Saravanan, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 4353-4357 (2015)