Merck
205133
Sigma-Aldrich
Praseodym(III)-nitrat Hexahydrat
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Praseodymtrinitrathexahydrat
Größe auswählen
10 G
CHF 76.70
50 G
CHF 224.00
250 G
CHF 715.00
CHF 76.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 76.70
50 G
CHF 224.00
250 G
CHF 715.00
About This Item
Lineare Formel:
Pr(NO3)3·6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 76.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Verunreinigungen
≤2000 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Praseodym(III)-nitrat-Hexahydrat wirdhäufig bei der Herstellung von elektronischen Bauteilen verwendet, wieKeramikkondensatoren, Magnetblasenspeichern und photochromem Glas. Seine einzigartigenoptischen und elektrischen Eigenschaften, wie seine hohe Dielektrizitätskonstante undsein Brechungsindex, machen es zu einem begehrten Material in der Elektronikindustrie. Eswird auch als Praseodymquelle für die Herstellung anderer Praseodymverbindungenverwendet.[1][2]
Anwendung
Praseodym(III)-nitrat-Hexahydrat kann wie folgt verwendet werden:
  • Dotierstoff zur Herstellung von Farbstoffsolarzellen. Der Zusatz von seltenen Erden erhöht den Wirkungsgrad der Energieumwandlung von Solarzellen durch Verkleinerung der Bandlücke von Photoanodenmaterialien.[1]
  • Ausgangsstoff für die Synthese von Lanthanid-Oxysulfiden mit hoher Entropie (Halbleiter mit breiter Bandlücke)[2]
  • Synthese von funktionalisierten UV-emittierenden Nanokompositen für die photodynamische Krebstherapie[3]
  • Herstellung von Pr-dotierten MoO3-Dünnschichtenfür die Gassensorik
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonas Scholz et al.
Journal of colloid and interface science, 504, 346-355 (2017-06-06)
The formation of perovskite oxide nanoparticles supported on ordered mesoporous silica with different pore geometry is here presented. Systematic study was performed varying both pore shape (gyroidal, cylindrical, spherical) and size (7.5, 12, 17nm) of the hosts. LaFeO
Synthesis of High Entropy Lanthanide Oxysulfides via the Thermolysis of a Molecular Precursor Cocktail
Brendan Ward-O?Brien, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123, 21560-21566 (2021)
Improving the efficiency of dye-sensitized solar cells based on rare-earth metal modified bismuth ferrites
Maham Khan, et al.
Scientific Reports, 13, 3123-3123 (2023)
Development of a functionalized UV-emitting nanocomposite for the treatment of cancer using indirect photodynamic therapy
Prakhar Sengar, et al.
Journal of Nanobiotechnology, 16, 1-19 (2018)
De Smet, F. et al.
Chemistry of Materials, 11, 324-324 (1999)
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review