Merck
238538
Sigma-Aldrich
Cer(III)-nitrat Hexahydrat
Cerium(III) nitrate hexahydrate
99% trace metals basis
Synonym(e):
Certrinitrat, Salpetersäure-Cersalz
Größe auswählen
100 G
CHF 93.70
500 G
CHF 305.00
CHF 93.70
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 93.70
500 G
CHF 305.00
About This Item
Lineare Formel:
Ce(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
CHF 93.70
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
1-2% La
SMILES String
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChIKey
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cer(III)-nitrat-hexahydrat ist die am häufigsten vorkommende Form von Cernitrat. Es ist ein weißes bis gelbes kristallines Salz und in Wasser, Alkohol und Aceton gut löslich, obwohl die Lösungen etwas trüb sein können. Wie viele dreiwertige Metallnitrate weist auch Cer(III)-nitrat-hexahydrat einen niedrigen Schmelzpunkt von nur 57 °C auf und wird auch schon bei Temperaturen ab 190 °C thermisch zersetzt. Die thermische Zersetzung erfolgt ab 280 °C schneller, und eine vollständige Zersetzung wird bei 390–400 °C erreicht.
Anwendung
Cer(III)-nitrat-hexahydrat wird verbreitet als Cer-Quelle verwendet, insbesondere bei der Synthese von Cerdioxid (Cer(IV)-oxid) mit Mikro- oder Nanostruktur. Aufgrund seiner guten Löslichkeit und niedrigen Zersetzungstemperatur ist Cer(III)-nitrat-hexahydrat ein ideales Reagens für hydrothermale Reaktionen, Sol-Gel-Prozesse, Co-Präzipitationen und Kalzinierungsreaktionen.
Cerdioxid ist eine der am besten untersuchten Materialplattformen für die Katalyse und Festoxidbrennstoffzellen. Folglich entwickelten Wissenschaftler gut kontrollierte synthetische Protokolle mit Cer(III)-nitrat-hexahydrat zum Herstellen von Cerdioxid-Nanopartikeln, einschließlich Nano Cubes[1], Nanoröhrchen und Nanodrähte[2]. Die anpassbare Synthese ermöglicht die Verwendung von Cerdioxid als Katalysatorträger, zum Beispiel zum Nutzen der Porosität der Mikrostruktur, um Metalle[3] und Metalllegierungen zu imprägnieren[4], oder um beispielsweise Materialien auf Cerdioxid-Basis wie Cerdioxid-Zirkoniumdioxid zu synthetisieren.[5]
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Room temperature co-precipitation of nanocrystalline CeO2 and Ce0.8Gd0.2O1.9-d powder
Materials Letters, 61 , 1904-1907 (2007)
Ternary platinum?cobalt?indium nanoalloy on ceria as a highly efficient catalyst for the oxidative dehydrogenation of propane using CO2
Xing F, et al.
Nature catalysis, 55-65 (2022)
Metal and ligand interaction of Lanthanides with coumarin derivatives. Part I. Complexation of 3-(1-Aminoethylidene)-2H-Chromene-2,4(3H)-Dione with La(III), Ce(III), Nd(III) and Ho(III)
Swiatek M,Kufelnicki A
Acta Poloniae Pharmaceutica, 69(6), 1000-1007 (2012)
Wei-Qiang Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(37), 12814-12815 (2005-09-15)
Well-crystalline CeO(2-x) nanotubes are synthesized via a mild hydrothermal reaction route using cerium nitrate and ammonium hydroxide as reactants. The CeO(2-x) nanotubes have the same structure as the bulk CeO2 but larger lattice parameter. The measurement of the ratio of
Kenji Kaneko et al.
Nano letters, 7(2), 421-425 (2007-02-15)
Colloidal cerium oxide (CeO2) nanocrystals prepared by hydrothermal synthesis were characterized by high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and three-dimensional electron tomography (3D-ET). HRTEM images of individual CeO2 nanocrystals were then simulated by Blochwave and multislice simulations to determine the atomic
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review