Merck
325287
Sigma-Aldrich
Dichlor(N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamine)zink
98%
Synonym(e):
ZnCl2-TMEDA
Größe auswählen
25 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 119.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)