8.08742
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin
for synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin, TMEDA, TEMED
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
21 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
145 °C
Wirksamkeit
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1-9 % (v/v)
pH-Wert
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Surface Basicity and Hydrophilic Character of Coal Ash-Derived Zeolite NaP1 Modified by Fatty Acids: In dieser Studie wird die Modifizierung von Zeolith NaP1 mit N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin erörtert, um Veränderungen der Oberflächenbasizität und des hydrophilen Charakters zu bewerten, die für die Umweltchemie und die Materialwissenschaft relevant sind (AP Beltrão-Nunes, M Pires, R Roy, A Azzouz, 2024).
- Meerrettichperoxidase-katalysierte Polyacrylamid-Gele: Erforscht die Verwendung von N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin bei der Polymerisation von Polyacrylamidgelen und verbessert das Verständnis von gelgestützten biomolekularen Analysesystemen (C Liao, T Li, F Chen, S Yan, L Zhu, H Tang, D Wang, 2024).
- Photo-induzierte Alkylsulfonylierung und Cyanoalkylsulfonylierung von Morita-Baylis-Hillman-Addukten: Zeigt die Rolle von N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin in der photochemischen Synthese und gibt Einblicke in organische Synthesemechanismen (ZJ Song, Y Bao, YJ Sun, S Yan, Y Zhang, 2024).
- Untersuchung der Koordinationsgeometrie und der elektronischen Eigenschaft des Cu-Zentrums in gemischten Ligand-Kupfer-Komplexen: Diese Forschungsarbeit nutzt N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin zur Untersuchung der Koordinationsgeometrie und der elektronischen Eigenschaften von Kupferkomplexen, die für die anorganische Chemie und Katalyse von Bedeutung sind (M Bairagi, VK Hinge, N Yadav, SK Joshi, 2024).
- Indirekte Adhäsion von Hydrogelen über Radikal-Polymerisation: Untersucht die Verwendung von N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin zur Herstellung eines indirekten Klebesystems für Hydrogele, das für die Materialwissenschaft und Polymerchemie von Bedeutung ist (R Okada, S Tamesue, 2024).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,774 - 0,777
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
61.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.5 °C - closed cup