Merck
297879
Sigma-Aldrich
Dodecan
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
n-Dodecan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.33
Beilstein:
1697175
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
215-217 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.96 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 47.8 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
401 °F
Expl.-Gr.
8 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9.6 °C (lit.)
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dodecan ist ein lineares Alkan, das hauptsächlich in Flugzeugtreibstoffen vorkommt.[1]
Anwendung
Dodecan kann als anorganisches Verdünnungsmittel verwendet werden, um gemeinsam mit Decanol als aktivem Verdünnungsmittel und Tri-n-octylamin als Extraktionsmittel eine organische Phase zu bilden. Dieses System kann für die Extraktion von Milchsäure aus wässrigen Lösungen verwendet werden.[2]
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Lactic acid extraction from aqueous solutions with tri-n-octylamine dissolved in decanol and dodecane
Yankov D, et al.
Biochemical Engineering Journal, 21(1), 63-71 (2004)
Thermal decomposition of n-dodecane: Experiments and kinetic modeling.
Herbinet O, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 78(2), 419-429 (2007)
The novel extractants, diglycolamides, for the extraction of lanthanides and actinides in HNO3-n-dodecane system.
Sasaki Y, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 19(1), 91-103 (2001)
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 8(1), 59-64 (2006-02-24)
The two-phase segmented flow approach to the processing and quantitative analysis of biological samples in microdevices offers significant advantages over the single-phase continuous flow methodology. Despite this, little is known about the compatibility of samples and reactants with segmenting fluids
Hydroisomerization and hydrocracking. 2. Product distributions from n-decane and n-dodecane.
Steijns M, et al.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 20(4), 654-660 (1981)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf