Wichtige Dokumente
921033
Palladium(II)-chlorid
≥99.99% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
678-680 °C (lit.)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Anwendungsanleitung für palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen
Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen das Polypyrrol-Rückgrat ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und dieses nahezu eben ist.
Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen das Polypyrrol-Rückgrat ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und dieses nahezu eben ist.
Palladium chloride is a transition metal catalyst that can be used to synthesize palladium complexes applicable in heterogeneous catalysis. The Pd NPs synthesized from PdCl2 using oxytocin as a reductant showed remarkable catalytic activity in Suzuki reaction under green conditions.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Amidoxime modified PAN supported palladium complex: A greener and efficient heterogeneous catalyst for heck reaction.
Sruthi P R, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 502, 119305-119305 (2020)
Palladium supported on triazolyl-functionalized hypercrosslinked polymers as a recyclable catalyst for Suzuki?Miyaura coupling reactions
Liu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(29), 17123-17128 (2020)
A simple, efficient and green approach for the synthesis of palladium nanoparticles using Oxytocin: Application for ligand free Suzuki reaction and total synthesis of aspongpyrazine A.
Bendre A D,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 909, 121093-121093 (2020)