Merck
30905
Sigma-Aldrich
Dekontaminations -Lösung
Synonym(e):
Polyethylenglykol-Ethanol -Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Methode(n)
protein quantification: suitable
Dichte
1.02 g/mL at 20 °C
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
73.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)