Merck
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® Flüssigreiniger
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Synonym(e):
cleabing concentrate
Größe auswählen
1 EA
CHF 90.30
CHF 90.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 90.30
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
CHF 90.30
Check Cart for Availability
Beschreibung
non-ionic
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17094-0030
Methode(n)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Allgemeine Beschreibung
Neutraler Reiniger, für Laborglas und optische Bauteile. Anwendung in 1%-iger Lösung. Biologisch abbaubar nach OECD, phosphatfrei, nicht-ionisch, 3.8L
Rechtliche Hinweise
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
534.2 - 555.8 °F
Flammpunkt (°C)
279 - 291 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet