Merck
307297
Sigma-Aldrich
Dichlor(3-chlorpropyl)methylsilan
98%
Synonym(e):
3-Chlorpropyl-methyldichlorsilan
Größe auswählen
25 G
CHF 94.10
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 94.10
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.56
Beilstein:
1736034
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.[1]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)