Merck
440159
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
98%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Z-6030, Silan A174, [3-(Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilan
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.35
Beilstein:
1952435
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Verunreinigungen
1% methyl alcohol from hydrolysis
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChIKey
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat (TMSPMA) wird häufig als Monomer und als Kupplungsmittel bei Polymerisationsreaktionen verwendet. Es wurde mit anderen Monomeren wie Styrol oder Acryl copolymerisiert, um Polymerfolien mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und verbesserter Haftung auf verschiedenen Substraten herzustellen. Außerdem verbessert es die Stabilität des Polymers gegenüber UV-Strahlung. Darüber hinaus wird TMSPMA auch als Vernetzungsmittel in Polymergelen verwendet, da es mit anderen funktionellen Gruppen wie Hydroxyl- oder Carboxylgruppen reagiert, um stabile kovalente Bindungen zu bilden, die die mechanischen Eigenschaften des Polymers verbessern. Darüber hinaus wurde TMSPMA auch in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Lithium-Ionen-Akkus, technische Anwendungen für Restaurationsmaterialien in der Zahnmedizin und verschiedene andere biomedizinische Anwendungen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von 3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat (TMSPMA):
  • Als Linker-Molekül zur Synthese eines Gerüsts auf der Basis eines TMSPMA-polyedrischen oligomeren Silsesquioxan-(POSS)-Hybrids für potenzielle Anwendungen in der Gewebetechnik.
  • Als Kupplungsmittel zur Präparation von durch sichtbares Licht härtbare Urethan-modifizierte Epoxidharz-Acrylat/SiO2-Verbundwerkstoffen zur Verbesserung der Haftung zwischen Füller, SiO2-Nanopartikeln und Harzmatrix. Diese Verbundwerkstoffe sind darüber hinaus als Restaurationsmaterialien in der Zahnmedizin geeignet.
  • Als Monomer zur Synthese eines Polymer-Elektrolytmaterials für den Einsatz in Lithium-Ionen-Akkus.
  • Als Silan-Kupplungsmittel für die Modifizierung von TiO2-Nanopartikeln. TMPSM-modifiziertes Nano-TiO2 weist in Wasser eine ausgezeichnete Stabilität auf und eignet sich daher für die Polymer-Nanoverbundmaterialverarbeitung.
  • Ein Monomer bei der Synthese reaktiver Block-Copolymere über Atom-Transfer-Radical-Polymerisation. Diese Block-Copolymere können zur Konstruktion einer Vielzahl von Hybrid-Nanomaterialien verwendet werden.
TMSPM-funktionalisierte Ag-Ce Nanoverbundstoffe können für die selektive Bestimmung von Hg(ll) mit der kalorimetrischen Methode verwendet werden. Der signifikante Farbumschlag und die Bildung von Aggregaten von TMPSM-funktionalisierten Verbundmaterialien in Gegenwart von Hg(II)-Ionen machen die Sonde einzigartig für die kalorimetrische Messung.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guangwei Lu et al.
ACS omega, 5(30), 19255-19267 (2020-08-11)
In this study, organically modified montmorillonite (OMMT) was prepared by modifying MMT with a cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). The obtained OMMT of different loading contents (1, 2, 4, 6, and 8 wt %) was melt-blended with poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) (ABS) to
José Luís Dores-Sousa et al.
Analytica chimica acta, 1124, 176-183 (2020-06-15)
This study targets the synthesis of high external-porosity poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic support structures with macropore and globule sizes in the sub-micron range, aiming at the realization of high-speed and high-resolution gradient separations of intact proteins and peptides. The thermodynamic and kinetic
Juyeol Bae et al.
Nature communications, 10(1), 3209-3209 (2019-07-22)
Liquid foam consists of liquid film networks. The films can be thinned to the nanoscale via evaporation and have potential in bottom-up material structuring applications. However, their use has been limited due to their dynamic fluidity, complex topological changes, and
Hassan Y Hijazi et al.
Journal of chromatography. A, 1617, 460824-460824 (2020-01-26)
A tailor-made porous molecularly imprinted polymer (MIP) thin-film was prepared by in situ photo-radical polymerization on a glass slide and used as a microextraction adsorbent. Detection was carried out using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to afford a method suitable for
Alphonsus H C Ng et al.
Nature communications, 6, 7513-7513 (2015-06-25)
We report a new technique called Digital microfluidic Immunocytochemistry in Single Cells (DISC). DISC automates protocols for cell culture, stimulation and immunocytochemistry, enabling the interrogation of protein phosphorylation on pulsing with stimulus for as little as 3 s. DISC was used
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.