Wichtige Dokumente
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Synonym(e):
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6Cl4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
Übergangstemp.
flash point 80 °C
Dichte
1.360 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChIKey
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F
Flammpunkt (°C)
80 °C