Wichtige Dokumente
104914
Dichlormethylvinylsilan
97%
Synonym(e):
Methyl-vinyl-dichlorsilan
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
38.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?