Merck
605166
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure-13C5, L-Glutaminsäure-5-amid-13C5, L-Glutamin-ul-13C, 13C-markiertes Glutamin
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’760.00
500 MG
CHF 4’880.00
CHF 1’760.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’760.00
500 MG
CHF 4’880.00
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CO(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’760.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][13C@](N)([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-WIAREEORSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Glutamin spielt eine wichtige Rolle in der Nukleotidsynthese. Es fungiert als entscheidender Energieträger für Lymphozyten und die Epithelzellen des Darms. L-Glutamin ist bei der endogenen Synthese von Glutathion unverzichtbar.[1] Es handelt sich um eine essenzielle Aminosäure, die unter stressigen Bedingungen nützlich ist. L-Glutamin ist beteiligt an der Proteinsynthese, der Wundheilung, der Regulierung des Säure-Basen-Haushalts und der Zelldifferenzierung, dient als Energiequelle und moduliert das Immunsystem.[2]
Anwendung
L-Glutamin-13C5 wird verwendet für die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) von RAW264.7-Zellen.[3] Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die metabolomische Analyse von parentalen mesenchymalen Stammzellen (MSC) mit Mutationen des p53-Gens oder p53Mut-MSC-Tumorlinien.[4]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mutant p53-dependent mitochondrial metabolic alterations in a mesenchymal stem cell-based model of progressive malignancy
Lonetto G, et al.
Cell Death and Differentiation, 1-1 (2018)
Kyung-Hee Kim et al.
Oncotarget, 8(68), 112598-112609 (2018-01-20)
We searched for metabolic biomarkers that may predict the prognosis of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma (IHCC). To this end, a total of 237 serum samples were obtained from IHCC patients (
Metabolism and Nutrition for the Surgical Patient, Part II, An Issue of Surgical Clinics - E-Book (2011)
TiO2 nanoparticles cause mitochondrial dysfunction, activate inflammatory responses, and attenuate phagocytosis in macrophages: A proteomic and metabolomic insight
Chen Q, et al.
Redox Biology, 15, 266-276 (2018)
Surgical Critical Care, An Issue of Surgical Clinics - E-Book (2012)
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.