Merck
490059
Sigma-Aldrich
L-Leucin-1-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
CHF 371.00
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 371.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@](N)(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-SANWUMGISA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)