Merck
740055
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
Größe auswählen
500 MG
CHF 806.00
CHF 806.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 806.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CD(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
91.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 806.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.