Merck
292818
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylacrylat
96%, contains 200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
Ethylenglycolmonoacrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
Beilstein:
969853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
96%
Form
solid
Enthält
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2
InChIKey
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Hydroxyethylacrylat (HEA) ist ein Monomer, das häufig im Bereich der Materialsynthese zur Produktion verschiedener Polymere wie Hydrogele, Beschichtungen, Klebstoffe und Duroplast verwendet wird. Seine Vielseitigkeit liegt in der Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Monomeren zu copolymerisieren, was zu einer Vielzahl von Polymereigenschaften und Anwendungen führt. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Hydrogelen verwendet, die stark absorbierend sind und in Wundverbänden, Kontaktlinsen, Systemen zur Arzneimittelabgabe und anderen biomedizinischen Anwendungen verwendet werden können. Darüber hinaus werden auf 2-Hydroxyethylacrylat basierte Beschichtungen und Klebstoffe aufgrund ihrer ausgezeichneten Haftung, Flexibilität und Chemikalienbeständigkeit in verschiedenen Oberflächenmodifizierungen und Verklebungen verwendet.
Anwendung
Poröse Hydrogele können durch Copolymerisation von 2-Hydroxyethylacrylat und einem Vernetzungsmittel hergestellt werden. 2-Hydroxyethylacrylat kann für die Synthese von amphiphilen Blockcopolymeren durch Nitroxid-vermittelte lebende Radikalpolymerisation verwendet werden. Zudem kann es zur Herstellung von abgestimmtem Poly(hydroxyethylacrylat) mittels Atom Transfer Radical Polymerization eingesetzt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sabrina Dehn et al.
Biomacromolecules, 13(9), 2739-2747 (2012-07-10)
A strategy is presented that exploits the ability of synthetic polymers of different nature to disturb the strong self-assembly capabilities of amyloid based β-sheet forming peptides. Following a convergent approach, the peptides of interest were synthesized via solid-phase peptide synthesis
Mingxia Lu et al.
Biomacromolecules, 20(1), 273-284 (2018-12-15)
Glycopolymer-coated nanoparticles have attracted significant interest over the past few years, because of their selective interaction with carbohydrate receptors found on the surface of cells. While the type of carbohydrate determines the strength of the ligand-receptor interaction, the presentation of
Yafeng Wu et al.
Analytical chemistry, 81(16), 7015-7021 (2009-07-09)
A novel signal amplification strategy for electrochemical detection of DNA and proteins based on the amplification-by-polymerization concept is described. Specifically, a controlled radical polymerization reaction is triggered after the capture of target molecules on the electrode surface. Growth of long
J M Boothby et al.
Soft matter, 13(24), 4349-4356 (2017-05-04)
Materials that change shape are attractive candidates to replace traditional actuators for applications with power or size restrictions. In this work, we design a polymeric bilayer that changes shape in response to both heat and water by the incorporation of
Konrad Gziut et al.
Polymers, 12(10) (2020-09-30)
A new fabrication method for thin (120 µm) thermally curable structural self-adhesive tapes (SATs) was demonstrated by utilizing a series of acrylic syrups (ASs) modified using Bisphenol A-based liquid epoxy resin. The acrylic syrups containing poly(butyl acrylate-co-butyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate-co-2-hydroxyetyl acrylate-co-4-acryloyloxy
Artikel
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.