Merck
415952
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid
97%
Synonym(e):
(2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphinoxid, (Diphenylphosphoryl)(mesityl)methanon, 2,4,6-Trimethylbenzoylphenylphosphinat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2COP(O)(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChIKey
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO) ist ein auf Monoacylphosphinoxid basierender Photoinitiator, der für eine effiziente Aushärtung und Farbstabilität des Harzes in eine Vielzahl an Polymermatrizen integriert werden kann.
Anwendung
TPO kann zur Photovernetzung von PMMA-Verbundwerkstoff, und weiterhin als Gate-Isolator in organischen Dünnschichttransistoren (OTFT) eingesetzt werden. Es kann auch zur Bildung von UV-härtbaren Urethan-Acrylat-Beschichtungen eingesetzt werden. Es kann auch bei der photoinduzierten Reaktion zur Bildung von Organophosphinverbindungen, die potenziell als Liganden mit Metallkatalysatoren und Reagenzien Anwendung finden, eingesetzt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Lichtempfindlich
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PMMA-based patternable gate insulators for organic thin-film transistors
Kim TG, et al.
Synthetic Metals, 159(7-8), 749-753 (2009)
I Capasso et al.
Scientific reports, 10(1), 612-612 (2020-01-19)
Motivated by the hierarchical micro and nanoscale features in terms of porosity of diatomite, the production of ceramic-graded porous foams with tailored porosity, obtained by using it as raw material, has been proposed. The main challenge during the foam-production process
Andrew V Healy et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-11)
The introduction of three-dimensional printing (3DP) has created exciting possibilities for the fabrication of dosage forms, paving the way for personalized medicine. In this study, oral dosage forms of two drug concentrations, namely 2.50% and 5.00%, were fabricated via stereolithography
Ela Sachyani Keneth et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-27)
Shape memory polymers are attractive smart materials that have many practical applications and academic interest. Three-dimensional (3D) printable shape memory polymers are of great importance for the fabrication of soft robotic devices due to their ability to build complex 3D
Frederik Kotz et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(26), e1805982-e1805982 (2019-02-19)
3D printing has emerged as an enabling technology for miniaturization. High-precision printing techniques such as stereolithography are capable of printing microreactors and lab-on-a-chip devices for efficient parallelization of biological and biochemical reactions under reduced uptake of reactants. In the world
Artikel
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.