408913
Ethylenglycolmethyletheracrylat
contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonym(e):
2-Methoxyethylacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
50-100 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
56 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-6(7)9-5-4-8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C