Wichtige Dokumente
8.00588
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylmethacrylat
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
2-Hydroxyethylmethacrylat, Methacrylsäure-2-hydroxyethylester, HEMA
Größe auswählen
250 ML
CHF 40.20
2.5 L
CHF 115.00
CHF 40.20
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 40.20
2.5 L
CHF 115.00
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
212-782-2
NACRES:
NA.22
CHF 40.20
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Herstellung und Anwendung von mit Naringenin geprägten Kryogel-Membranen zur selektiven Trennung von Naringenin aus der natürlichen Umgebung: Diese Studie konzentriert sich auf die Verwendung von 2-Hydroxyethylmethacrylat als Co-Monomer in Kryogelen, die für die spezifische Moleküladsorption aus natürlichen Quellen entwickelt wurden (E Demirtaş, M Odabaşı – 2024, Springer).
  • Metallisierung von Polypropylensubstraten durch Oberflächenfunktionalisierung und physikalische Gasphasenabscheidung von Chrombeschichtungen: Untersucht die Verbesserung der Hafteigenschaften auf Polypropylensubstraten unter Verwendung von 2-Hydroxyethylmethacrylat, um Werkstofftechnik und Oberflächenbehandlung voranzutreiben (N Fumagalli et al., 2024, Elsevier).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,069–1,072
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup