Wichtige Dokumente
282138
Bis(trimethylsilyl)methan
97%
Synonym(e):
Methylen-bis-(trimethylsilan)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−71 °C (lit.)
Dichte
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChIKey
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?