Merck
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilan
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 140.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
Dichte
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)