281409
2-Iodphenol
98%
Synonym(e):
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-40 °C (lit.)
Dichte
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChIKey
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity
- 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup