117706
Phenylacetylen
98%
Synonym(e):
Ethinylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
98%
Verunreinigungen
<1% 1,4-dioxane
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChIKey
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup