Wichtige Dokumente
137723
2,4,6-Triiodphenol
97%
Synonym(e):
Bobel 24
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Oc1c(I)cc(I)cc1I
InChI
1S/C6H3I3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChIKey
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?