183636
2-Iodbenzylalkohol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
89-92 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChIKey
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- substituted seven-membered lactones
- 2-[(E)-(1′-iodo-2′-propenyl)]benzyl alcohol
- 2,3-diphenyl-1-indenone
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable