Wichtige Dokumente
264660
3-Brom-4-methylbenzoesäure
technical grade, 85%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200-202 °C (lit.)
200-204 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- biphenyl amides
- 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist
- O-spiro C-aryl glucosides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?