Merck
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-Methylbenzoesäure
99%
Synonym(e):
3-Amino-p-toluylsäure
Größe auswählen
50 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 129.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
2082449
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to purple
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper